Przejdź do
PHR8629
Związek pokrewny pregabaliny A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(3R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, EP Impurity B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
3550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1559629
API family
pregabalin
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[N+H3]C[C@H](CC(C)C)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
AYXYPKUFHZROOJ-SSDOTTSWSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3104Y00018071559618
USP
USP
1559618
Pregabalina
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
agency
traceable to USP 1559629
agency
traceable to USP 1559647
agency
-
agency
USP
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
API family
pregabalin
API family
pregabalin
API family
pregabalin
API family
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny pregabaliny A
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)