Key Documents
SU860140
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Ultra-clean, blue polypropylene (with 6 mm center hole)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
Materiały
blue polypropylene (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone
Właściwości
Ultra-clean
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
septa śr. × grubość
9 mm × 1.0 mm
dopasowywanie
for 9 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)