Kluczowe dokumenty
SU860124
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Ultra-clean, red polypropylene (6 mm center hole)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/white silicone
red polypropylene (6 mm center hole)
Właściwości
Ultra-clean
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. × grubość
9 mm × 1.0 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm (short thread)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)