Kluczowe dokumenty
SU860014
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septum (Pharma-Fix)
gold steel seal (magnetic), open center, 8mm opening, seal diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.0 mm × 5 mil, PTFE/butyl rubber septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
Materiały
PTFE/butyl rubber septum
gold steel seal (magnetic)
Właściwości
open center 8mm opening
twardość
50 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
uszczelka śr. × grubość całkowita × grubość PTFE
20 mm × 3.0 mm × 5 mil
kompatybilność
for use with CPI CombiPAL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)