Merck
SAAR4818000
Kwas ortofosforowy
uniLAB, 85%
Synonim(y):
Phosphoric acid solution
About This Item
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
Beilstein:
1921286
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
linia produktu
uniLAB
Próba
85%
opakowanie
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4818000LC)
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemicznie czysty
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)