Merck
SAAR191235
Silver nitrate solution
0.1 N (0.1 mol/L)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR191235LC)
stężenie
0.1 N (0.1 mol/L)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tylko do użytku laboratoryjnego
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)