Merck
SAAR1260520
Barium chloride dihydrate
univAR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1260520EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)