PHR9148
2-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Rizatriptan Benzoate impurity F (PhEur)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
rodzina API
rizatriptan
linia produktu
TraceCERT®
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C13H14N4O/c18-4-3-11-6-15-13-2-1-10(5-12(11)13)7-17-9-14-8-16-17/h1-2,5-6,8-9,15,18H,3-4,7H2
Klucz InChI
WXWBRTKSGCYLQS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Polecane produkty
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.