Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4470,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
rizatriptan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1.CN(C)CCc2c[nH]c3ccc(Cn4cncn4)cc23
InChI
1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)
InChI key
JPRXYLQNJJVCMZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352)
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Benzoesan ryzatryptanu, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
- Benzoesan ryzatryptanu w tabletkach
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) |
| API family rizatriptan | API family rizatriptan | API family rizatriptan | API family rizatriptan |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesan ryzatryptanu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?