Merck
18927
2-[2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-dimethylethanamine
reference material
Synonim(y):
Rizatriptan Benzoate impurity A (PhEur)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H35N7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.62
Beilstein/REAXYS Number:
57609764
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reference material
API family
rizatriptan
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCC1=CNC(C1=C2)=CC=C2CC3=C(CCN(C)C)C4=CC(CN5N=CN=C5)=CC=C4N3
InChI
1S/C28H35N7/c1-33(2)11-9-22-16-30-26-7-5-20(13-24(22)26)15-28-23(10-12-34(3)4)25-14-21(6-8-27(25)32-28)17-35-19-29-18-31-35/h5-8,13-14,16,18-19,30,32H,9-12,15,17H2,1-4H3
InChI key
WMKBUQPKAAJBHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)