Kluczowe dokumenty
PHL89269
Ruscogenin/Neoruscogenin mixture
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Neoruscogenin/Ruscogenin mixture
Wybierz wielkość
10 MG
1090,00 zł
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1090,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
COA zawiera %-HPLC skład Neoruscogenin i Ruscogenin. Dokładna zawartość ilościowa tych dwóch związków nie została podana, ponieważ nie dokonano porównania z pojedynczymi pierwotnymi substancjami referencyjnymi. Mieszanina ta jest zatem zalecana wyłącznie do celów jakościowych.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)