Merck
PHL85958
Supelco
Cannabigerolic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
CBGA
Wybierz wielkość
5 MG
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
Klucz InChI
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: konopie indyjskie
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)