PHL85752
Isoscopoletin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
6-Hydroxy-7-methoxycoumarin, 7-Methoxyesculetin, Esculetin 7-methyl ether, Isoscopoletin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-5-8-6(4-7(9)11)2-3-10(12)14-8/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
SYTYLPHCLSSCOJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.