Merck
PHL84239
7-O-Methylmangiferin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,3,6-Trihydroxy-7-methoxyxanthone 2-C-glucoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c3c([o]c4c([c]3=O)cc(c(c4)O)OC)cc2O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C20H20O11/c1-29-10-2-6-9(3-7(10)22)30-11-4-8(23)13(17(26)14(11)15(6)24)20-19(28)18(27)16(25)12(5-21)31-20/h2-4,12,16,18-23,25-28H,5H2,1H3/t12-,16-,18+,19-,20+/m1/s1
Klucz InChI
INBSFHNHCNZEOY-PQSJUMPYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)