Merck
PHL80858
Nobiletin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,6,7,8-Hexamethoxyflavone
Wybierz wielkość
10 MG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.39
Beilstein:
360887
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
Klucz InChI
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Nobiletin suppresses the expression of matrix metalloproteinases 1, 3 and 9, which participate in the break down of the extracellular matrix during tumor metastasis. Nobiletin is also involved in the increased expression of tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1 further preventing extracellular matrix degradation during tumor invasion. This bioflavonoid is believed to achieve both of these functions by disrupting the signal transduction pathway of Ras-Raf-MEK.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)