Merck
PHL80632
Withanoside IV
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(1α,3β,22R)-3-[(6-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-1,22,27-trihydroxy-ergosta-5,24-dien-26-oic acid δ-lactone
Wybierz wielkość
10 MG
4020,00 zł
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
4020,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H62O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
782.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(CO)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](C[C@H](O)[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C40H62O15/c1-17-11-26(53-36(50)22(17)14-41)18(2)23-7-8-24-21-6-5-19-12-20(13-29(43)40(19,4)25(21)9-10-39(23,24)3)52-38-35(49)33(47)31(45)28(55-38)16-51-37-34(48)32(46)30(44)27(15-42)54-37/h5,18,20-21,23-35,37-38,41-49H,6-16H2,1-4H3/t18-,20+,21-,23+,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,37+,38+,39+,40-/m0/s1
Klucz InChI
VUQQGHSDHGOYRH-IFUSOADVSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: withania
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)