Merck
PHL80570
Chebulagic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H30O27
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
954.66
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
crystals
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H]2[C@H](CC(O)=O)C(=O)O[C@@H]3[C@H]4COC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5-c6c(O)c(O)c(O)cc6C(=O)O[C@@H]3[C@@H](OC(=O)c7cc(O)c(O)c(OC1=O)c27)[C@@H](O4)OC(=O)c8cc(O)c(O)c(O)c8
InChI
1S/C41H30O27/c42-13-1-8(2-14(43)24(13)49)35(56)68-41-34-33-31(64-39(60)12(6-19(47)48)22-23-11(38(59)67-34)5-17(46)27(52)32(23)65-40(61)30(22)55)18(63-41)7-62-36(57)9-3-15(44)25(50)28(53)20(9)21-10(37(58)66-33)4-16(45)26(51)29(21)54/h1-5,12,18,22,30-31,33-34,41-46,49-55H,6-7H2,(H,47,48)/t12-,18+,22-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
Klucz InChI
HGJXAVROWQLCTP-YABCKIEDSA-N
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)