Merck
PHL80084
Pelargonidin chloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride, Pelargonidol chloride
Wybierz wielkość
10 MG
1740,00 zł
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1740,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.70
Beilstein:
3922945
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
Klucz InChI
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
Involved in pharmacological studies investigating the use of flavonoids as inhibitors of CD38
Antioxidant and anthocyanidin:
  • Found in various natural sources evaluated for inhibitory effects on colon and liver cancer cells
  • Used as hyroperoxide and hydrogen peroxide scavenging substance
  • Used to study relationship between structure, antioxidant capacity and redox potentials
  • Studied to determine the mechanism of radical-scavenging
Działania biochem./fizjol.
Antioxidant and anthocyanidin.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)