Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł 1657,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1657,50 zł
Cena katalogowa2210,00 złZaoszczędź 25%biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].COc1cc(ccc1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C22H22O11.ClH/c1-30-15-4-9(2-3-12(15)25)21-16(7-11-13(26)5-10(24)6-14(11)31-21)32-22-20(29)19(28)18(27)17(8-23)33-22;/h2-7,17-20,22-23,27-29H,8H2,1H3,(H2-,24,25,26);1H/t17-,18-,19+,20-,22-;/m1./s1
InChI key
VDTNZDSOEFSAIZ-VXZFYHBOSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) food and beverages |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peonidin 3-O-glucoside chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 40796-1MG | 04061831988406 |