Merck
PHL10048
4-Monobromocannabidiol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4-MBO-CBD
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H29BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.36
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
This substance is tested for its content of d8-THC, d9-THC, and d9-THCA. Results are given on each COA. Acceptable maximum limits were set to 0.10 % each, and to 0.20 % for the sum of d9-THC and d9-THCA (in analogy to the cannabidiol monograph in DAC).
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta