Kluczowe dokumenty
C-045S
Cannabidiol solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
CBD
Wybierz wielkość
153,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
153,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
Klucz InChI
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kannabidiol (CBD) jest jednym z ważnych kannabinoidów występujących w roślinach z rodziny Cannabaceae, znanym ze swoich niepsychoaktywnych właściwości. Powstaje w wyniku dekarboksylacji swojego prekursora, kwasu kannabidiolowego, w obecności światła lub ciepła. Wykazuje różne właściwości terapeutyczne, takie jak działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, neuroprotekcyjne, przeciwlękowe i przeciwdrgawkowe.
Zastosowanie
- Oznaczanie czterech kannabinoidów z matrycy olejowej przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP-HPLC) w połączeniu z detektorem diodowym (DAD)
- Opracowanie i walidacja techniki opartej na chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) do pomiaru kannabidiolu, ∆9-tetrahydrokannabinolu i jego metabolitów w próbkach krwi pełnej uzyskanych od szczurów, którym podano wysoką dawkę kannabidiolu.
- Jednoczesne oznaczanie kannabidiolu i tetrahydrokannabinolu w różnych produktach zawierających olej konopny przy użyciu izokratycznej RP-HPLC połączonej z detekcją UV
- Wielokrotna analiza próbek włosów pod kątem Δ9-tetrahydrokannabinolu, kannabinolu i kannabidiolu metodą ekstrakcji ciecz-ciecz (LLE), a następnie kwantyfikacja oparta na chromatografii gazowej i spektrometrii masowej
- Wspomagana ultradźwiękami ekstrakcja kannabidiolu z trzech różnych komercyjnych produktów do stosowania miejscowego, a następnie oznaczanie oparte na GC-MS
Cechy i korzyści
- W pełni scharakteryzowane zgodnie z akredytacją ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Towarzyszy mu kompleksowy certyfikat analizy (CoA) z danymi dotyczącymi stabilności, jednorodności, dokładności stężenia, niepewności i identyfikowalności.
- Rygorystycznie testowane poprzez badania stabilności w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia dokładności i trwałości
- Przygotowane grawimetrycznie przy użyciu wykwalifikowanych wag precyzyjnych w celu zapewnienia minimalnej niepewności
- Zamknięte płomieniowo pod argonem w ampułkach zapewniających długotrwały okres przechowywania
- Oferowany w wygodnym formacie zwolnionym z DEA w celu poprawy wydajności laboratorium
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)