Przejdź do
C1112
CP-55940
>98% (HPLC), cannabinoid receptor agonist, powder
Synonim(y):
5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CP-55940, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -24 to -30°, c = 0.2 in chloroform-d
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 15 mg/mL, H2O: slightly soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@@H]2C[C@H](O)CC[C@H]2CCCO)c(O)c1
InChI
1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m1/s1
InChI key
YNZFFALZMRAPHQ-SYYKKAFVSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Application
CP-55940 has been used as a cannabinoid agonists in Chinese hamster ovary (CHO) expressing cannabinoid receptor 2(CB2).
Biochem/physiol Actions
CP-55940 is a selective cannabinoid receptor agonist.
CP-55940 is a nonclassical cannabinoids (NCCs), which lack the tetrahydropyran ring. CP-55940, a derivative of CP-47,497 is enantioselective. Due to its amphipathic nature, CP-55940 tethers in biological membrane making it favourable for the cannabinoid receptor interaction. CP-55940 belongs to the cyclohexylphenol category and modulates the brain lipidome leading to dysregulation especially during adolescence. It inhibits capsaicin-evoked sensitization of nociceptive and spinal dorsal horn neurons.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0795SML1747SML0143
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, H2O: slightly soluble
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can you please specify whether C1112 (CP 55,940) is a +, a -, or +/- (racemic) enantiomer?
    1 answer
    1. The enantiomeric purity of this compound is not a product specification determined for batch release. However, the range of optical rotation value needed for batch release, as indicated in the lot specific Certificate of Analysis, is very close to the published literature value for the (-) enantiomer (Org Lett. 2005 Sep 15;7(19):4181-3).
      Helpful?
  2. Could you please specify whether C1112 (CP 55,940) is a +, a -, or +/- (racemic) enantiomer? Thank you!
    1 answer
    1. The enantiomeric purity of this compound is not a product specification determined for batch release. However, the range of optical rotation required for batch release, as indicated in the lot-specific Certificate of Analysis, is very close to the published literature value for the (-) enantiomer.
      Org Lett. 2005 Sep 15;7(19):4181-3.