opakowanie
ampule of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-1003
ciąg SMILES
CCOP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C15H24NO4PS/c1-6-18-21(22,16-11(2)3)20-14-10-8-7-9-13(14)15(17)19-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,22)
Klucz InChI
HOQADATXFBOEGG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta