Kluczowe dokumenty
K08670349
Kromasil® C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR100-10-C18-4.6X250
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
250 mm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)