Kluczowe dokumenty
HMSU01
Sulfur in heavy mineral oil
0.0005% (5 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
stężenie
0.0005% (5 ppm)
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)