Kluczowe dokumenty
G1007613
Analiza LC/MS/MS pestycydów w konopiach indyjskich na Ascentis® RP-Amide po ekstrakcji QuEChERS i oczyszczeniu przy użyciu Supel QuE Verde
application for LC-MS, application for SPE
About This Item
metody
LC/MS: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parametry testowe
sample preparation: Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix: 1.9 g of cannabis spiked with pesticides at 50 ng/g
extraction tube: Supel QuE Citrate extraction tube (55227-U)
extraction process: add 10 mL of acetonitrile; shake for 30 minutes at 2500 rpm on shaker; add contents of Supel QuE citrate extraction tube; (shake immediately for 1 minute; centrifuge at 5000 rpm for 5 minutes)
clean-up tube: Supel QuE Verde, 2 mL (55227-U)
clean-up process: transfer 1 mL of acetonitrile layer into Supel QuE Verde cleanup tube; shake for 1 minutes; (centrifuge at 5000 rpm for 3 minutes; draw of supernatant for LC/MS/MS analysis)
column: Ascentis RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 3.0 μm particles (565301-U)
column: Ascentis RP-Amide Supelguard guard cartridge, 2 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565372-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate, 0.1% formic acid in 95:5 water:acetonitrile; [B] 5 mM ammonium formate, 0.1% formic acid in 5:95 water:acetonitrile
gradient: 10% B held for 1 min; to 100% B in 13 min; held at 100% B for 6 min; to 10% in 0.5 min; held at 10% B for 6 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: MRM
injection: 5 μL
sample: QuEChERS extract of cannabis in acetonitrile
przydatność
application for LC-MS
application for SPE
Zastosowanie
environmental
Komentarz do analizy
Spożywanie konopi indyjskich i/lub produktów na ich bazie jest obecnie legalne w jakiejś formie w 28 stanach USA oraz w Dystrykcie Kolumbii. Testy na obecność pestycydów w materiale roślinnym i ekstraktach są wymagane w niektórych stanach, w tym w Oregonie, który narzuca określoną listę docelową do testowania. Powszechnym podejściem stosowanym przez laboratoria testujące pestycydy jest ekstrakcja QuEChERS, a następnie czyszczenie dyspersyjne. W tym zastosowaniu większość pestycydów z listy Oregonu, które można badać metodą LC, wyekstrahowano z konopi indyjskich w ilości 50 ng/g za pomocą QuEChERS, a następnie oczyszczono za pomocą Supel QuE Verde. Analizę przeprowadzono przy użyciu kolumny Ascentis® RP-Amide wyposażonej w osłonę. Supel QuE Verde zapewnił wystarczającą redukcję tła dla analizy LC/MS/MS z odzyskiem 70-120% dla większości pestycydów.
Inne uwagi
Obróbka wstępna próbki: Dodać 10 ml wody dejonizowanej, wymieszać i wyrównać przez 10 minut
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    Daminozide
    Acephate
    Oxamyl
    Methomyl
    Thiamethoxam
    Flonicamid
    Imidacloprid
    Dimethoate
    Acetamiprid
    Aldicarb
    Thiacloprid
    Imazalil (Enilconazole)
    Dichlorvos
    Propoxur
    Spiroxamine
    Carbofuran
    Metalaxyl
    Carbaryl
    Spinosyn A
    Spinosyn D
    Spirotetramat
    Paclobutrazol
    Chlorantraniliprole
    Methiocarb (Mercaptodimethur)
    Myclobutanil
    Azoxystrobin
    Ethoprop (Ethoprophos)
    Phosmet (Imidan)
    Tebuconazole
    Boscalid (Nicobifen)
    Bifenazate (D 2341)
    Malathion
    Propiconazole
    Fenoxycarb
    Kresoxim methyl
    Clofentezin
    Prallethrin
    Trifloxystrobin
    Piperonyl butoxide
    Fenpyroximate (E)
    Hexylthiazox
    Etoxazole
    Spiromesifen
    Pyrethrin
    Pyridaben
    Zobacz wszystko (45)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)