G006166
Analiza LC/MS amin 2C narkotyków nadużywanych w 2445 Express HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (90:10, v/v)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF/MS
detector: 2.0 μL
sample: 300 ng/mL in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
forensics and toxicology
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)