G006152
Analiza LC/MS (TOF) 2C aminowych narkotyków nadużywanych w 2445 Express HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 2 mM ammonium formate in 90:10 (v:v) acetonitrile:water
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 943 psi (65 bar)
column temp.: 35 °C
detector: TOF/MS
injection: 2 μL
sample: 300 ng/mL in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)