G006116
Analiza UHPLC/MS heroiny i związków pokrewnych na 7818 C18
application for UHPLC
About This Item
metody
UHPLC: suitable
parametry testowe
column: Titan C18 5 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577122-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate in 95:5, water:acetonitrile; [B] 5 mM ammonium acetate in 5:95, water:acetonitrile
gradient: 0 to 100% B in 3 min, held at 100% B for 1 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 6770 psi (467 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS-TOF, XIC
injection: 0.5 μL
sample: 1 μg/mL in 95:5, water:methanol
przydatność
application for UHPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)