Kluczowe dokumenty
G005881
Analiza LC/MS/MS środków odurzających: Generic Screening na 2445 Express F5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water pH 4.0 formic acid; [B] 5 mM ammonium formate (95:5 acetonitrile:water)
gradient: 20% B for 0.5 min; to % B in 5.5 min; held at 100% B for 3 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 2538 psi (175 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), TIC, m/z 100-1000
injection: 1 μL
sample: each compound 1000 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Przedstawiono tutaj metodę szybkiego przesiewania próbki pod kątem różnych nadużywanych substancji przy użyciu kolumny Ascentis Expres F5. Zastosowano najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS, aby zapewnić niskie zakłócenia tła i niskie zanieczyszczenia cząstkami stałymi, co zapewnia solidną i bezawaryjną pracę. CRM firmy Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Benzoylecgonine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Morphine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Codeine solution, 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Oxycodone solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Normeperidine solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Hydrocodone solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    (±)-MDMA solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    (±)-Methamphetamine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Meperidine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Fentanyl solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    (+)-Propoxyphene solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Zobacz wszystko (11)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)