Kluczowe dokumenty
G005865
Analiza HPLC triacylogliceroli w oleju sojowym na Discovery® HS C18 po przygotowaniu próbki przy użyciu Discovery® DSC-Si (faza ruchoma propionitrylowa, detekcja ELSD)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
condition: 6 mL hexane
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
sample addition: 0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution: 10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment: vaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: propionitrile
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Olej sojowy został oczyszczony przy użyciu krzemionkowej SPE i analizowany jako 5% próbka w acetonie (w/v).
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    LLL
    OOO
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
probówka lub płytka SPE
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)