G005794
Analiza HPLC insuliny (warianty gatunkowe) na BIOshell A160 Peptide C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: BIOshell A160 Peptide C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (66905-U)
mobile phase: [A] 70:30, water with 0.1% TFA:acetonitrile with 0.09% TFA; [B] 55:45, water with 0.1% TFA:acetonitrile with 0.09% TFA
gradient: 0 to 100% B in 7.5 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 4040 psi (278 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 0.5 μL
sample: 200 μg/mL insulin (bovine, human, porcine) in 0.1% formic acid
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)