G005791
Analiza LC/MS sulfoksyminy i sulfonu L-metioniny w Ascentis® Express OH5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water with 0.1% formic acid, pH 3.5 with ammonium formate; (75:25, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1350 ppi (93 bar)
column temp.: 25 °C
detector: MS, ESI (+), TIC, m/z 150-300
injection: 5 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)