Kluczowe dokumenty
G005719
Analiza związków fenolowych metodą HPLC na urządzeniu Ascentis® Express 2,7 μm RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53929-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid, pH 2; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm
injection: 25 μL
sample: 50 mg/L in mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Chromatografia siedmiu związków fenolu na urządzeniu Ascentis Express RPA
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Hydroquinone
    Resorcinol
    Pyrocatechol
    Phenol
    p-Cresol, analytical standard
    o-Cresol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)