Kluczowe dokumenty
G005717
Analiza HPLC fenoli z rozmarynu na Ascentis® Express C8
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C8, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53848-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile
gradient: 15 to 100% B in 8.5 min
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 2 μL
sample: 100 mg/L in 75 μM EDTA, 1.5 mM ascorbate, 15% acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express C8 do skutecznego oddzielania fenoli z rozmarynu.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Rosmarinic acid
    Carnosol
    Carnosic acid
Standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)