G005712
Analiza LC/MS omeprazolu i metabolitów w 2445 Express RP Amide (pH 3,4)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53911-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 3.4; [B] 10 mM ammonium formate in methanol, pH 3.4; (65:35, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 50-400
injection: 1 μL
sample: 1 mg/L in mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)