G005679
Analiza HPLC kwasów żółciowych na Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4 (adjusted with acetic acid); [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
gradient: 20 to 100% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-) in SIR mode
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)