Kluczowe dokumenty
G005660
Analiza HPLC związków Withania na 2445 Express Phenyl-Hexyl
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53336-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 100% B in 10 min; held at 100% B for 0.5 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 2321 psi (160 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in water: methanol (80:20)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express Phenyl-Hexyl do skutecznego oddzielania wzorców withania.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Withanoside IV
    Withanoside V
    Withaferin A
    12-Deoxywithastramonolide
    Withanolide A
    Withanone
    Withanolide B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)