Kluczowe dokumenty
G005601
Analiza HPLC lewotyroksyny i liotyroniny w urządzeniu 2445 Express ES-Cyano
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express ES-Cyano, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53491-U)
mobile phase: [A] water with 0.05% phosphoric acid; [B] acetonitrile with 0.05% phophoric acid; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 3270 psi (225 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express ES-Cyano do analizy lewotyroksyny zgodnie z monografią USP 3301 z liotyroniną jako wzorcem odniesienia.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
    Levothyroxine sodium hydrate, PESTANAL®, analytical standard
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)