Kluczowe dokumenty
G005540
Analiza HPLC dermorfiny w osoczu koni w Ascentis® Express F5 po SPE z HybridSPE®
application for HPLC, application for SPE
About This Item
metody
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parametry testowe
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: horse plasma spiked at 10 μg/mL
SPE tube/cartridge: [TM"HybridSPE"]-Phospholipid Plate, 50mg/96-Well (575656-U)
sample addition: 3:1, (1% formic acid in acetonitrile); plasma
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] acetonitrile [B] 20 mM ammonium formate; (90:10, A:B); pH 4.5 with formic acid, after mixing A & B
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1305 psi (90 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), TIC, m/z 100-1000
injection: 1 μL
przydatność
application for HPLC
application for SPE
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Dermorfina jest naturalnym opioidem heptapeptydowym. Ze względu na słaby odzysk z końskiego osocza po wytrąceniu białka, poszukiwane są alternatywne metody ekstrakcji. Podczas gdy protokół HybridSPE skutecznie usuwa białka i fosfolipidy, rozpuszczalność dermorfiny w osoczu pozostaje ograniczeniem. Dermorfina jest skutecznie zatrzymywana w fazie pentafluorofenylowej w warunkach normalnej fazy wodnej.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)