Kluczowe dokumenty
G005539
Analiza HPLC mikotoksyn Fusarium na 2445 Express Phenyl-Hexyl
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53336-U)
mobile phase: [A] water, acetonitrile, 90:10; [B] acetonitrile
gradient: 0% B held for 0.5 min; to 15% B in 1 min; held at 15% B for 6 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 192 bar (2780 psi)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 218 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/L ea. in 95:5, water:acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Komentarz do analizy
Trichotecenowe womitoksyny Fusarium są znaczącymi patogenami roślin zbożowych i paszowych, które mogą prowadzić do anoreksji u zwierząt gospodarskich. Ta aplikacja demonstruje rozdzielczość deoksyniwalenolu i trzech jego analogów.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Nivalenol hydrate
    15-Acetyldeoxynivalenol solution
    3-Acetyldeoxynivalenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)