Kluczowe dokumenty
G005454
SFC Analysis of Aminoglutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
parametry testowe
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol containing 0.1% DEA in CO2; (75:25, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
przydatność
application for SFC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje zdolność kolumny 6513 Cellulose DMP do rozdzielania enancjomerów aminoglutetymidu za pomocą chromatografii cieczy w stanie nadkrytycznym. Celuloza poddana derywatyzacji DMPC jest szeroko stosowana do separacji chiralnej za pomocą SFC, zarówno analitycznej, jak i przygotowawczej. Celuloza DMP 6513 działa dobrze w trybie SFC, zapewniając szybkie rozdzielanie z doskonałą selektywnością.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    DL-Aminoglutethimide
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)