Kluczowe dokumenty
G005163
Analiza HPLC enancjomerów hydrobenzoiny na Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: hydrobenzoin, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Hydrobenzoin
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)