Kluczowe dokumenty
G005033
Analiza GC enancjomerów 1-aminoindanu (pochodnych N-trifluoroacetylu) na 6513 3836 G-DP
suitable for GC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 160 °C
inj. temp.: 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 1-aminoindan enantiomers (N-TFA derivatives)
Zastosowanie
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)