G005000
HPLC Analysis of Indapamide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] DEA; (100:0.1, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)