Kluczowe dokumenty
G004994
Analiza HPLC enancjomerów Proglumidu na celulozie DMP Astec®
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] IPA; [C] TFA; (90:10:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Proglumide sodium salt, solid
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)