Kluczowe dokumenty
G004527
HPLC Analysis of Proline Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T, Fast Analysis
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: water
flow rate: 0.65 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    DL-Proline, ≥99% (TLC)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)