G001834
HPLC Analysis of Hemoglobin S on Discovery® BIO PolyMA-SCX, Ion Exchange
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5cm × 4.6mm, 5μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5 M NaCl, pH 7.0
gradient: 0 to 100% B in 30 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Informacje prawne
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)