Kluczowe dokumenty
G001719
HPLC Analysis of Carboxymethylated Apohemoglobin (Horse) Tryptic Digest on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 2.1 mm I.D., 3 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile, 50:50;
gradient: 0-100% B in 50 min
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35°C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL, each at 0.8 mg/mL in 0.1% TFA
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Apohemoglobin, carboxymethylated, tryptic digest
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)