Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
FCISI080
Supel™Flash Cartridge Inorganic Sorbent
silica, bed wt. 80g, 230-400 mesh
Wybierz wielkość
1720,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1720,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Supel™Flash Cartridge, 40-63 μm, matrix active group silica, bed wt. 80 g, for use with Isco and Analogix flash systems
skład
bed wt., 80 g
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 12
Parametry
50 psi max. pressure
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
37 mm × 230 mm
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
40-63 μm
wielkość porów
60 Å
kompatybilność
for use with Isco and Analogix flash systems
Opis ogólny
Wkłady SupelFlash to wstępnie sprasowane, jednorazowe kolumny flash zawierające ultraczystą krzemionkę, zaprojektowane w celu spełnienia rygorystycznych wymagań dotyczących oczyszczania flash. Wstępna kompresja wkładu zmniejsza odstępy między cząstkami, zapewniając równomierny transfer masy i zrównoważone oddziaływanie chemiczne.
Cechy:
Żeńskie złącze wlotowe luer lock i męskie złącze wylotowe slip luer dla łatwej kompatybilności
8 mas łóżek od 4 gramów do 330 gramów
Nieregularna krzemionka 40-60 um
Wyższa wydajność prowadząca do ostrzejszych i bardziej symetrycznych pików
Wysoka wydajność i zdolność ładowania próbek
Niezawodna, stała wydajność oczyszczania
Wkłady Supel Flash są przeznaczone do użytku w:
CombiFlash, Companion, Retrieve i OptiX firmy ISCO;
SimpliFlash, IntelliFlash i Biotage firmy Analogix.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What are the volumes of empty Supel™ Flash cartridges?
1 answer-
The following are the approximate fluid volumes of empty SupelTM Flash cartridges. Each cartridge is filled to the bottom of the inner cap. No allowance for frits is included. The volume of the outlet Luer tip fitting is included.Cartridge size Cartridge volume (ml)4 gram 812 gram 2425 gram 5040 gram 7580 gram 150120 gram 220240 gram 440330 gram 605
Helpful?
-
-
Can Supel™ Flash silica cartridges be re-used?
1 answer-
It is not recommended that SupelTM Flash silica cartridges be re-used. There is nothing inherent in the silica that prevents re-use of the cartridges. However, the polypropylene body of the cartridges swells in contact with the solvents commonly used in normal phase separations. Cartridge swelling leads to bed disruption and subsequent poor performance.
Helpful?
-
-
What flash chromatography systems are Supel™ Flash cartridges compatible with?
1 answer-
SupelTM Flash cartridges will fit any system that uses male Luer or male Luer-lok inlet fittings and female Luer outlet fittings. These include the Companion, CombiFlash, CombiFlash Rf, and Retrieve systems by Teledyne ISCO, IntelliFlash and SimpliFlash systems by Analogix, and Isolera systems by Biotage. Only simple adaptation is required to use SupelTM Flash cartridges in Biotage Horizon systems.